Fosfonato de dietilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
114500010 114502500 114500025 114500000
ACRO114500010EA 132 EUR
ACRO114500010 ACRO114502500 ACRO114500025 114500000.
Fosfonato de dietilo 98%
Fosfonato de dietilo
Formula: C₄H₁₁O₃P
MW: 138,1 g/mol
Pto. Ebullición: 60 °C (6mbar)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044573
Núm. CAS: 762-04-9
EINECS: 212-091-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %