Fosfonato de dietilo ≥96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43801.A1
43801.30
43801.A1EA
300
EUR
43801.A1
43801.30
Fosfonato de dietilo ≥96%
Fosfonato de dietilo
Purity: 96%
CAS No.: 762-04-9
Molecular Formula: (C2H5O)2P(O)H
Formula Weight: 138.10
Flash Point: 74°(165°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.070
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Weak
Melting Point: -70°
Boiling Point: 50-51°/2mm
MDL No.: MFCD00044573
Intermediate for preparation of phosphonate esters
Formula:
C₄H₁₁O₃P MW: 138.1 g/mol Pto. Ebullición: 50…51 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: –70 °C Densidad: 1.070 Pto. de inflamación: 74 °C (165 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044573 Núm. CAS: 762-04-9 EINECS: 212-091-6 |