Fosfonato de dietilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
44000.14
44000.22
44000.36
44000.A4
44000.14EA
63.3
EUR
44000.14
44000.22
44000.36
44000.A4
Fosfonato de dietilo ≥97%
Fosfonato de dietilo
Purity: 97+%
CAS No.: 762-04-9
Molecular Formula: (C2H5O)2P(O)H
Formula Weight: 138.10
Flash Point: 74°(165°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 1.070
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Weak
Melting Point: -70°
Boiling Point: 50-51°/2mm
MDL No.: MFCD00044573
Formula:
C₄H₁₁O₃P Pto. Ebullición: 50…51 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: –70 °C Densidad: 1,070 Pto. de inflamación: 74 °C (165 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044573 Núm. CAS: 762-04-9 EINECS: 212-091-6 |