Fosfato de triisobutilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18606.0100 8.18606.1000
8.18606.0100EA 45.1 EUR
8.18606.0100 8.18606.1000
Fosfato de triisobutilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Fosfato de triisobutilo
Formula: C₁₂H₂₇O₄P
MW: 266.32 g/mol
Pto. Ebullición: 261
Densidad: 0.985 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 126-71-6
EINECS: 204-798-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.26 g/l (20 °C)
Molar Mass 266.32 g/mol
Boiling Point 272 °C (1013 hPa) decomposes
Vapor Pressure 2 hPa (103 °C)
Flash Point 133 °C DIN 51758
Density 0.965 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C DIN 51794