Tributilfosfato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tributilo fosfato
A16084.0J
A16084.AK
A16084.AU
A16084.PI
A16084.0JEA
188
EUR
A16084.0J
A16084.AK
A16084.AU
A16084.PI
Tributilfosfato ≥98%
Tributilfosfato
Purity: 98%
CAS No.: 126-73-8
Molecular Formula: C12H27O4P
Formula Weight: 266.32
Flash Point: 152°(305°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.977
Refractive Index: 1.4240
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -80°
Boiling Point: 155-156°/10mm
Beilstein Reference: 1710584
Merck Reference: 14,9618
MDL No.: MFCD00009436
Formula:
(CH₃(CH₂)₃O)₃PO MW: 266.32 g/mol Pto. Ebullición: 155…156 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: –80 °C Densidad: 0.977 Pto. de inflamación: 152 °C (305 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009436 Núm. CAS: 126-73-8 EINECS: 204-800-2 Índice Merck: 13,09692 |