Tributilfosfato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Tributilo fosfato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18604.0500 8.18604.1000 8.18604.2500 8.18604.9026
8.18604.0500EA 34.7 EUR
8.18604.0500 8.18604.1000 8.18604.2500 8.18604.9026
Tributilfosfato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tributilfosfato
Formula: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
MW: 266.32 g/mol
Pto. Ebullición: 289
Pto. de fusión: –79 °C
Densidad: 0.982 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 151
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009436
Núm. CAS: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Índice Merck: 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.976 - 0.978
Identity (IR) passes test