Tributilfosfato ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
28726.291EA 70.8 EUR
28726.291 28726.462
Tributilfosfato ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Tributilfosfato
Formula: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
Pto. Ebullición: 289 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –79 °C
Densidad: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009436
Núm. CAS: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Índice Merck: 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 99,0 %
Apariencia Clear liquid
Coloración Max. 50 APHA
Densidad (20/4) 0,975 --> 0,980
Índice de refracción (20°C) 1,423 --> 1,425
Agua Max. 0,2 %