Fosfato de trietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trietilo fosfato
A17938.0E
A17938.36
A17938.0EEA
173
EUR
A17938.0E
A17938.36
Fosfato de trietilo ≥98%
Fosfato de trietilo
Purity: 98+%
CAS No.: 78-40-0
Molecular Formula: (CH3CH2O)3P(O)
Formula Weight: 182.16
Flash Point: 115°(240°F)
Refractive Index: 1.4050
Odour: Mild
Boiling Point: 215°
Merck Reference: 14,9674
MDL No.: MFCD00009077
Formula:
C₆H₁₅O₄P MW: 182.16 g/mol Pto. Ebullición: 215 °C Pto. de fusión: –57 °C Densidad: 1.072 Pto. de inflamación: 115 °C (240 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009077 Núm. CAS: 78-40-0 EINECS: 201-114-5 Índice Merck: 12,09806 |