Fosfato de trietilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21141.0100 8.21141.1000
8.21141.0100EA 22.2 EUR
8.21141.0100 8.21141.1000
Fosfato de trietilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Fosfato de trietilo
Formula: C₆H₁₅O₄P
Pto. Ebullición: 215 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009077
Núm. CAS: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Índice Merck: 12,09806
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 500 g/l (25 °C) (slow decomposition)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 182.16 g/mol
Boiling Point 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 130 °C
Refractive Index 1.4053 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 10 %(V)
Density 1.069 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C