Fosfato de trihexilo ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
16801.06
16801.14
16801.03
16801.06EA
124
EUR
16801.06
16801.14
16801.03
Fosfato de trihexilo ≥90%
Fosfato de trihexilo
Purity: 90+%
CAS No.: 2528-39-4
Molecular Formula: C18H39O4P
Formula Weight: 350.48
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00015351
Formula:
C₁₈H₃₉O₄P MW: 350.48 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015351 Núm. CAS: 2528-39-4 EINECS: 219-774-8 |