Fosfato de trimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Trimetilo fosfato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21184.0100 8.21184.0500 8.21184.2500
8.21184.0100EA 40.8 EUR
8.21184.0100 8.21184.0500 8.21184.2500
Fosfato de trimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Fosfato de trimetilo
Formula: C₃H₉O₄P
MW: 140.08 g/mol
Pto. Ebullición: 197.2
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008348
Núm. CAS: 512-56-1
EINECS: 208-144-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point -46 °C
Molar Mass 140.08 g/mol
Boiling Point 197 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.133 hPa (25 °C)
Flash Point 150 °C
Refractive Index 1.3967 (20 °C)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)