Fosfato de trifenilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: TPP, Trifenilo fosfato
147670010 147672500 147670025 147670050
ACRO147670010EA 65.7 EUR
ACRO147670010 ACRO147672500 ACRO147670025 ACRO147670050
Fosfato de trifenilo 99+%
Fosfato de trifenilo
Formula: C₁₈H₁₅O₄P
MW: 326.29 g/mol
Pto. Ebullición: 370 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 47…53 °C
Pto. de inflamación: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003031
Núm. CAS: 115-86-6
EINECS: 204-112-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,09872
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Flakes and/or pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 53 °C
Water ≤0.1 %
Additional info Free phenols: 0.005%
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA (after heat treatment)
Acid value ≤0.05 mg KOH/g