Fosfato de trifenilo 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
TPP, Trifenilo fosfato
L08130.30
L08130.0B
L08130.30EA
35
EUR
L08130.30
L08130.0B
Fosfato de trifenilo 98
Fosfato de trifenilo
Purity: 98%
CAS No.: 115-86-6
Molecular Formula: C18H15O4P
Formula Weight: 326.29
Flash Point: 223°(433°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 247-250°/11mm
Beilstein Reference: 1888236
Merck Reference: 14,9742
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003031
Formula:
C₁₈H₁₅O₄P MW: 326.29 g/mol Pto. Ebullición: 247…250 °C (11 mmHg) Pto. de fusión: 48…52 °C Densidad: 1.33 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 223 °C (433 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003031 Núm. CAS: 115-86-6 EINECS: 204-112-2 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 12,09872 |