Fosfato de trifenilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: TPP, Trifenilo fosfato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21197.0100 8.21197.1000
8.21197.0100EA 34.7 EUR
8.21197.0100 8.21197.1000
Fosfato de trifenilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Fosfato de trifenilo
Formula: C₁₈H₁₅O₄P
MW: 326.29 g/mol
Pto. Ebullición: 412
Pto. de fusión: 50…51 °C
Densidad: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 223
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003031
Núm. CAS: 115-86-6
EINECS: 204-112-2
UN: 3077
Índice Merck: 12,09872
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.0019 g/l (25 °C)
Melting Point 48 - 50 °C
Molar Mass 326.28 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Boiling Point 220 °C (5 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 230 °C
Ignition Point 500 °C