Fosfito de triisopropilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
372381000 372385000 372380025
ACRO372381000EA 64.7 EUR
ACRO372381000 ACRO372385000 ACRO372380025
Fosfito de triisopropilo 96%
Fosfito de triisopropilo
Formula: C₉H₂₁O₃P
Pto. Ebullición: 94…95 °C (66,6hPa)
Densidad: 0,914 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008874
Núm. CAS: 116-17-6
EINECS: 204-130-0
UN: 3278
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4095 to 1.4115 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Color scale ≤25 APHA