Fosfito de triisopropilo ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15247.AE
A15247.AK
A15247.AP
A15247.AEEA
49.4
EUR
A15247.AE
A15247.AK
A15247.AP
Fosfito de triisopropilo ≥90%
Fosfito de triisopropilo
Purity: 90+%
CAS No.: 116-17-6
Molecular Formula: [(CH3)2CHO]3P
Formula Weight: 208.24
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Characteristic
Boiling Point: 63-64°/11mm
Beilstein Reference: 1701528
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008874
Formula:
C₉H₂₁O₃P Pto. Ebullición: 63…64 °C (11 mmHg) Densidad: 0,908 Pto. de inflamación: 46 °C (114 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008874 Núm. CAS: 116-17-6 EINECS: 204-130-0 UN: 1992 ADR: 3,III |