Fosfito de trietilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
139691000 139695000 139690000
ACRO139691000EA 34.5 EUR
ACRO139691000 ACRO139695000 139690000.
Fosfito de trietilo 98%
Fosfito de trietilo
Formula: C₆H₁₅O₃P
Pto. Ebullición: 156…158 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –112 °C
Densidad: 0,965 g/cm³
Pto. de inflamación: 44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009084
Núm. CAS: 122-52-1
EINECS: 204-552-5
UN: 2323
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %