Fosfito de trietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L00339.AE
L00339.AP
L00339.AEEA
26.9
EUR
L00339.AE
L00339.AP
Fosfito de trietilo ≥98%
Fosfito de trietilo
Purity: 98%
CAS No.: 122-52-1
Molecular Formula: C6H15O3P
Formula Weight: 166.16
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Unpleasant
Melting Point: -112°
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 956578
UN No.: 2323
MDL No.: MFCD00009084
Formula:
C₆H₁₅O₃P MW: 166.16 g/mol Pto. Ebullición: 155…157 °C Pto. de fusión: –112 °C Densidad: 0.958 Pto. de inflamación: 43 °C (109 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009084 Núm. CAS: 122-52-1 EINECS: 204-552-5 UN: 2323 ADR: 3 III |