Fosfito de trietilo ≥97.0% (por GC) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00549.0100 8.00549.0500 8.00549.5000C
8.00549.0100EA 46.6 EUR
8.00549.0100 8.00549.0500 MERC8.00549.5000C
Fosfito de trietilo ≥97.0% (por GC) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Fosfito de trietilo
Formula: C₆H₁₅O₃P
Pto. Ebullición: 156 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 51 °C
Densidad: 0,9643 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009084
Núm. CAS: 122-52-1
EINECS: 204-552-5
UN: 2323
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point ⁻112 °C
Molar Mass 166.16 g/mol
Boiling Point 156 - 158 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 6 hPa (20 °C)
Flash Point 52 °C
Refractive Index 1,4133 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3,75 - 42,5 %(V)
Density 0,956 g/cm³ (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 250 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid