Fosfito de trimetilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 97%
CAS No.: 121-45-9
Molecular Formula: C3H9O3P
Formula Weight: 124.08
Flash Point: 27°(80°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.052
Refractive Index: 1.4080
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Melting Point: -78°
Boiling Point: 111-112°
UN No.: 2329
MDL No.: MFCD00008350
Formula:
C₃H₉O₃P Pto. Ebullición: 111…112 °C Pto. de fusión: –78 °C Densidad: 1,052 Pto. de inflamación: 27 °C (80 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008350 Núm. CAS: 121-45-9 EINECS: 204-471-5 UN: 2329 ADR: 3,III |