Fosfito de trimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: TMP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00553.0100 8.00553.0500
8.00553.0100EA 43.5 EUR
8.00553.0100 8.00553.0500
Fosfito de trimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Fosfito de trimetilo
Formula: C₃H₉O₃P
MW: 124.08 g/mol
Pto. Ebullición: 111
Pto. de fusión: –77.8 °C
Densidad: 1.042 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 50
Número MDL: MFCD00008350
Núm. CAS: 121-45-9
EINECS: 204-471-5
UN: 2329
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point -78 °C
Molar Mass 124.08 g/mol
Boiling Point 112 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 28 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Refractive Index 1.408 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5.2 - 61.2 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 250 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid