Fosfito de trifenilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
140440010 140440025 140440100
ACRO140440010EA 98.7 EUR
ACRO140440010 ACRO140440025 ACRO140440100
Fosfito de trifenilo 99%
Fosfito de trifenilo
Formula: C₁₈H₁₅O₃P
Pto. Ebullición: 360 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 22…24 °C
Densidad: 1,184 g/cm³
Pto. de inflamación: 146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003032
Núm. CAS: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1.5 mg KOH/g