Fosfito de trifenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A18662.0E A18662.36
A18662.0EEA 135 EUR
A18662.0E A18662.36
Fosfito de trifenilo ≥97%
Fosfito de trifenilo
Purity: 97% CAS No.: 101-02-0 Molecular Formula: C18H15O3P Formula Weight: 310.29 Flash Point: 146°(295°F) Odour: Mild Boiling Point: 360° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003032
Formula: C₁₈H₁₅O₃P
MW: 310.29 g/mol
Pto. Ebullición: 360 °C
Pto. de fusión: 22…24 °C
Densidad: 1.184
Pto. de inflamación: 146 °C (295 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003032
Núm. CAS: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
ADR: 9 III