Fosfito de trifenilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00551.0100 8.00551.1000
8.00551.0100EA 35.5 EUR
8.00551.0100 8.00551.1000
Fosfito de trifenilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Fosfito de trifenilo
Formula: C₁₈H₁₅O₃P
MW: 310.29 g/mol
Pto. Ebullición: 360
Pto. de fusión: 22…25 °C
Densidad: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 188
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003032
Núm. CAS: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 22 - 25 °C
Molar Mass 310.29 g/mol
Boiling Point 360 °C (1013 hPa) decomposes
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
Refractive Index 1.5903 (20 °C, 589 nm)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (200 g/l, H2O, 20 °C)