Antimonio (III) sulfuro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trisulfuro de diantimonio
223595000 223591000
ACRO223595000EA 133 EUR
ACRO223595000 ACRO223591000
Antimonio (III) sulfuro 98%
Antimonio (III) sulfuro
Formula: S₃Sb₂
MW: 339.72 g/mol
Pto. Ebullición: 1150
Pto. de fusión: 550
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011217
Núm. CAS: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
Índice Merck: 12,00754
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark grey to black Crystalline powder
Assay ≥97.5 % (Sb2S3)