Antimonio (III) sulfuro ≥98% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
12521.30
12521.A1
12521.30EA
75.9
EUR
12521.30
12521.A1
Antimonio (III) sulfuro ≥98% (metals basis)
Antimonio (III) sulfuro
Purity: 98%
CAS No.: 1345-04-6
Molecular Formula: Sb2S3
Formula Weight: 339.68
Physical Form: Powder
Melting Point: 550°
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00011217
Formula:
S₃Sb₂ Pto. Ebullición: 1150 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 550 °C Densidad: 4,12 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011217 Núm. CAS: 1345-04-6 EINECS: 215-713-4 UN: 1549 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,713 |