Antimonio (III) sulfuro 99,9 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trisulfuro de diantimonio
40371.09 40371.18 40371.30
40371.09EA 91.1 EUR
40371.09 40371.18 40371.30
Antimonio (III) sulfuro 99,9 Metals basis
Antimonio (III) sulfuro
Purity: 99.9% CAS No.: 1345-04-6 Molecular Formula: Sb2S3 Formula Weight: 339.68 Physical Form: 3-12mm Pieces Melting Point: 550° UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00011217
Vacuum deposition
Formula: S₃Sb₂
MW: 339.72 g/mol
Pto. Ebullición: 1150
Pto. de fusión: 550
Densidad: 4.12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011217
Núm. CAS: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
UN: 1549
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,713