Antimonio (V) sulfuro, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Pentasulfuro de diantimonio
330410010 330410500 330412500
ACRO330410010EA 238 EUR
ACRO330410010 ACRO330410500 ACRO330412500
Antimonio (V) sulfuro, puro
Antimonio (V) sulfuro
Formula: S₅Sb₂
Densidad: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016321
Núm. CAS: 1315-04-4
EINECS: 215-255-5
UN: 3179
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 12,00738
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange-red Powder
Assay ≥54 % (Sb)