Arsénico (III) sulfuro ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trisulfuro de diarsénico
43340.14
43340.06
43340.14EA
275
EUR
43340.14
43340.06
Arsénico (III) sulfuro ≥99.9% (metals basis)
Arsénico (III) sulfuro
Purity: 99.9%
CAS No.: 1303-33-9
Molecular Formula: As2S3
Formula Weight: 246.03
Physical Form: 1-6mm Fused Pieces
Density: 3.43
Melting Point: 300°
Boiling Point: 707°
Merck Reference: 14,806
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00003435
For vacuum deposition
Formula:
As₂S₃ Pto. Ebullición: 707 °C Pto. de fusión: 300 °C Densidad: 3,43 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003435 Núm. CAS: 1303-33-9 EINECS: 215-117-4 UN: 1557 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,806 |