Bismuto (III) sulfuro ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trisulfuro de dibismuto
35834.18
35834.30
35834.18EA
188
EUR
35834.18
35834.30
Bismuto (III) sulfuro ≥99.9% (metals basis)
Bismuto (III) sulfuro
Purity: 99.9%
CAS No.: 1345-07-9
Molecular Formula: Bi2S3
Formula Weight: 514.15
Physical Form: Chunks/Crystals
Density: 7.7
Appearance: Brown/black
MDL No.: MFCD00014204
Formula:
Bi₂S₃ MW: 514,16 g/mol Pto. de fusión: 763 °C Densidad: 7,7 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014204 Núm. CAS: 1345-07-9 EINECS: 215-716-0 Índice Merck: 12,01329 |