Bismuto (III) sulfuro ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trisulfuro de dibismuto
45463.30
45463.18
45463.30EA
1550
EUR
45463.30
45463.18
Bismuto (III) sulfuro ≥99.999% (metals basis)
Bismuto (III) sulfuro
Purity: 99.999%
CAS No.: 1345-07-9
Molecular Formula: Bi2S3
Formula Weight: 514.15
Physical Form: Lump
Density: 7.7
Appearance: Gray
MDL No.: MFCD00014204
Formula:
Bi₂S₃ MW: 514,16 g/mol Pto. de fusión: 763 °C Densidad: 7,7 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014204 Núm. CAS: 1345-07-9 EINECS: 215-716-0 Índice Merck: 12,01329 |