Triseleniuro de diarsénico ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43748.14
43748.06
43748.14EA
837
EUR
43748.14
43748.06
Triseleniuro de diarsénico ≥99.999% (metals basis)
Triseleniuro de diarsénico
Purity: 99.999%
CAS No.: 1303-36-2
Molecular Formula: As2Se3
Formula Weight: 386.72
Physical Form: -160 Mesh Powder
Density: 4.75
Melting Point: 260°
Merck Reference: 14,805
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00014166
Formula:
As₂Se₃ Pto. de fusión: 260 °C Densidad: 4,75 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014166 Núm. CAS: 1303-36-2 EINECS: 215-119-5 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,805 |