Metilfosfonato de dietilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
333680050 333680250
ACRO333680050EA 86.1 EUR
ACRO333680050 ACRO333680250
Metilfosfonato de dietilo 96%
Metilfosfonato de dietilo
Formula: C₅H₁₃O₃P
MW: 152.13 g/mol
Pto. Ebullición: 78…81 °C (15 mmHg)
Pto. de inflamación: 75 °C
Número MDL: MFCD00009813
Núm. CAS: 683-08-9
EINECS: 211-667-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %