Metilfosfonato de dietilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14772.09
A14772.14
A14772.18
A14772.09EA
155
EUR
A14772.09
A14772.14
A14772.18
Metilfosfonato de dietilo ≥97%
Metilfosfonato de dietilo
Purity: 97%
CAS No.: 683-08-9
Molecular Formula: C5H13O3P
Formula Weight: 152.13
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4140
Boiling Point: 194°
Beilstein Reference: 1753416
MDL No.: MFCD00009813
Formula:
C₅H₁₃O₃P Pto. Ebullición: 194 °C Densidad: 1,040 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009813 Núm. CAS: 683-08-9 EINECS: 211-667-4 |