Bromuro de (1-butil)trifenilfosfonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Butyltriphenylphosphonium bromide
108060050
108061000
ACRO108060050EA
21.2
EUR
ACRO108060050
ACRO108061000
Bromuro de (1-butil)trifenilfosfonio 99%
Bromuro de (1-butil)trifenilfosfonio
Formula:
H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Br MW: 399.31 g/mol Pto. de fusión: 240…243 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011855 Núm. CAS: 1779-51-7 EINECS: 217-219-4 UN: 3464 ADR: 6.1 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 238 to 243 °C |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -9.5° to -12.5° (20 °C, 589 nm) (c=1, methanol) |