Bromuro de (1-dodecil)trifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dodecyltriphenylphosphonium bromide
A14295.09
A14295.18
A14295.30
A14295.09EA
70.9
EUR
A14295.09
A14295.18
A14295.30
Bromuro de (1-dodecil)trifenilfosfonio ≥98%
Bromuro de (1-dodecil)trifenilfosfonio
Purity: 98+%
CAS No.: 15510-55-1
Molecular Formula: CH3(CH2)11P(C6H5)3Br
Formula Weight: 511.54
Melting Point: 90-94°
Beilstein Reference: 3581921
Formula:
H₃C(CH₂)₁₁P(C₆H₅)₃Br MW: 511.53 g/mol Pto. de fusión: 90…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00031546 Núm. CAS: 15510-55-1 EINECS: 239-538-8 |