Bromuro de (1-hexadecil)trifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A15180.06
A15180.09
A15180.22
A15180.06EA
29
EUR
A15180.06
A15180.09
A15180.22
Bromuro de (1-hexadecil)trifenilfosfonio ≥98%
Bromuro de (1-hexadecil)trifenilfosfonio
Purity: 98+%
CAS No.: 14866-43-4
Molecular Formula: CH3(CH2)15P(C6H5)3Br
Formula Weight: 567.64
Melting Point: 99-101°
Beilstein Reference: 3582592
Formula:
H₃C(CH₂)₁₅P(C₆H₅)₃Br MW: 567,63 g/mol Pto. de fusión: 99…101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051858 Núm. CAS: 14866-43-4 EINECS: 238-939-5 |