Bromuro de (1-hexil)trifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Hexyltriphenylphosphonium bromide
A13826.14
A13826.22
A13826.36
A13826.14EA
52
EUR
A13826.14
A13826.22
A13826.36
Bromuro de (1-hexil)trifenilfosfonio ≥98%
Bromuro de (1-hexil)trifenilfosfonio
Purity: 98%
CAS No.: 4762-26-9
Molecular Formula: CH3(CH2)5P(C6H5)3Br
Formula Weight: 427.37
Melting Point: 199-202°
Beilstein Reference: 3580731
Formula:
H₃C(CH₂)₅P(C₆H₅)₃Br MW: 427.36 g/mol Pto. de fusión: 199…202 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011860 Núm. CAS: 4762-26-9 EINECS: 225-301-6 |