Bromuro de (1-octil)trifenilfosfonio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Octyltriphenylphosphonium Bromide
L02412.06
L02412.14
L02412.22
L02412.06EA
32.9
EUR
L02412.06
L02412.14
L02412.22
Bromuro de (1-octil)trifenilfosfonio ≥97%
Bromuro de (1-octil)trifenilfosfonio
Purity: 97%
CAS No.: 42036-78-2
Molecular Formula: C26H32BrP
Formula Weight: 455.42
Melting Point: 61-63°
Beilstein Reference: 3642460
Formula:
H₃C(CH₂)₇P(C₆H₅)₃Br MW: 455.42 g/mol Pto. de fusión: 61…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051874 Núm. CAS: 42036-78-2 EINECS: 255-635-8 |