Bromuro de (1-pentil)trifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A12534.14 A12534.22 A12534.36
A12534.14EA 35.6 EUR
A12534.14 A12534.22 A12534.36
Bromuro de (1-pentil)trifenilfosfonio ≥98%
Bromuro de (1-pentil)trifenilfosfonio
Purity: 98% CAS No.: 21406-61-1 Molecular Formula: CH3(CH2)4P(C6H5)3Br Formula Weight: 413.33 Melting Point: 164-166° Beilstein Reference: 3580453
Formula: H₃C(CH₂)₄P(C₆H₅)₃Br
Pto. de fusión: 164…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031630
Núm. CAS: 21406-61-1
EINECS: 244-374-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bf324e98e27624d1eab0e430f6eee7a96fa960&vid=e2bf324e98e27624d1eab0e430f6eee7a96fa960&prid=web&clid=SAPDAM