Bromuro de (1-propil)trifenilfosfonio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Triphenyl(propyl)phosphonium bromide, Triphenylpropylphosphonium bromide
A12968.18
A12968.30
A12968.18EA
50.1
EUR
A12968.18
A12968.30
Bromuro de (1-propil)trifenilfosfonio ≥99%
Bromuro de (1-propil)trifenilfosfonio
Purity: 99%
CAS No.: 6228-47-3
Molecular Formula: CH3(CH2)2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 385.29
Melting Point: 236-240°
Beilstein Reference: 3599726
Formula:
C₂₁H₂₂BrP MW: 385.28 g/mol Pto. de fusión: 236…240 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011843 Núm. CAS: 6228-47-3 EINECS: 228-330-2 |