Bromuro de (1-tetradecil)trifenilfosfonio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L04311.14
L04311.22
L04311.14EA
141
EUR
L04311.14
L04311.22
Bromuro de (1-tetradecil)trifenilfosfonio ≥97%
Bromuro de (1-tetradecil)trifenilfosfonio
Purity: 97%
CAS No.: 25791-20-2
Molecular Formula: CH3(CH2)13P(C6H5)3Br
Formula Weight: 539.59
Melting Point: 87-89°
Beilstein Reference: 3582243
Formula:
H₃C(CH₂)₁₃P(C₆H₅)₃Br Pto. de fusión: 87…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051857 Núm. CAS: 25791-20-2 EINECS: 247-267-1 |