Bromuro de (etil)trifenilfosfonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyltriphenylphosphonium bromide
119040250 119041000 119045000
ACRO119040250EA 33.2 EUR
ACRO119040250 ACRO119041000 ACRO119045000
Bromuro de (etil)trifenilfosfonio 98%
Bromuro de (etil)trifenilfosfonio
Formula: C₂₀H₂₀BrP
MW: 371.26 g/mol
Pto. de fusión: 206.5…208.5 °C
Pto. de inflamación: >200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011838
Núm. CAS: 1530-32-1
EINECS: 216-223-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206.5 to 208.5 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 %