Bromuro de (etil)trifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyltriphenylphosphonium bromide
B23096.14 B23096.22 B23096.36
B23096.14EA 31.1 EUR
B23096.14 B23096.22 B23096.36
Bromuro de (etil)trifenilfosfonio ≥98%
Bromuro de (etil)trifenilfosfonio
Purity: 98+% CAS No.: 1530-32-1 Molecular Formula: C20H20BrP Formula Weight: 371.26 Flash Point: 200°(392°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 3599630 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011838
Formula: C₂₀H₂₀BrP
MW: 371.26 g/mol
Pto. de fusión: 206…210 °C
Pto. de inflamación: >200 °C (392 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011838
Núm. CAS: 1530-32-1
EINECS: 216-223-3
UN: 3077
ADR: 9 III