Bromuro de (metil)trifenilfosfonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
156950100 156951000 156950025 156955000
ACRO156950100EA 29.9 EUR
ACRO156950100 ACRO156951000 ACRO156950025 ACRO156955000
Bromuro de (metil)trifenilfosfonio 98%
Bromuro de (metil)trifenilfosfonio
Formula: C₁₉H₁₈BrP
MW: 357.23 g/mol
Pto. de fusión: 230…234 °C
Pto. de inflamación: >240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011804
Núm. CAS: 1779-49-3
EINECS: 217-218-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 234 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %