Bromuro de (metil)trifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15878.30
A15878.0B
A15878.18
A15878.30EA
115
EUR
A15878.30
A15878.0B
A15878.18
Bromuro de (metil)trifenilfosfonio ≥98%
Bromuro de (metil)trifenilfosfonio
Purity: 98+%
CAS No.: 1779-49-3
Molecular Formula: CH3P(C6H5)3Br
Formula Weight: 357.24
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 231-234°
Beilstein Reference: 3599467
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011804
Formula:
C₁₉H₁₈BrP MW: 357.23 g/mol Pto. de fusión: 231…234 °C Pto. de inflamación: >240 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011804 Núm. CAS: 1779-49-3 EINECS: 217-218-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III |