Óxido de trioctilfosfina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
207600250 207601000 207605000
ACRO207600250EA 67.4 EUR
ACRO207600250 ACRO207601000 ACRO207605000
Óxido de trioctilfosfina 99%
Óxido de trioctilfosfina
Formula: C₂₄H₅₁OP
Pto. Ebullición: 201…202 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 50…55 °C
Densidad: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002083
Núm. CAS: 78-50-2
EINECS: 201-121-3
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
GC ≥98.5 % (including isomer)
Isomer ≤6 %