Tributilfosfina 95%

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

Sinónimos: TBP

139341000 139345000
ACRO139341000EA 77.6 EUR
ACRO139341000 ACRO139345000
Tributilfosfina 95%
Tributilfosfina
Formula: C₁₂H₂₇P
MW: 202,32 g/mol
Pto. Ebullición: 240…242 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –65 °C
Densidad: 0,81 g/cm³
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009462
Núm. CAS: 998-40-3
EINECS: 213-651-2
UN: 3254
ADR: 4.2,I

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR