Trioctilfosfina tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L15744.AC
L15744.AE
L15744.AP
L15744.ACEA
63.8
EUR
L15744.AC
L15744.AE
L15744.AP
Trioctilfosfina tech. 90%, grado técnico
Trioctilfosfina
Purity: 90%
CAS No.: 4731-53-7
Molecular Formula: C24H51P
Formula Weight: 370.65
Flash Point: 147°(296°F)
Refractive Index: 1.4680
Odour: Garlic-like
Boiling Point: 240°/10mm
Beilstein Reference: 1776995
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00015298
Formula:
C₂₄H₅₁P Pto. Ebullición: 240 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 48 °C Densidad: 0,831 Pto. de inflamación: 147 °C (296 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015298 Núm. CAS: 4731-53-7 EINECS: 225-234-2 UN: 1760 ADR: 8,II |