Tetrabutilamonio tetrafluoroborato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
353090250 353091000 353090050
ACRO353090250EA 90.1 EUR
ACRO353090250 ACRO353091000 ACRO353090050
Tetrabutilamonio tetrafluoroborato 98%
Tetrabutilamonio tetrafluoroborato
Formula: C₁₆H₃₆BF₄N
Pto. de fusión: 156…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011634
Núm. CAS: 429-42-5
EINECS: 207-058-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %